Print…
3-Bromo-4-formylpyridine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-4-pyridinecarboxaldehyde, 3-Bromoisonicotinaldehyde, 3-Bromopyridine-4-carboxaldehyde
OR6177-1G OR6177-25G
APOSOR6177-1GEA 0 EUR
APOSOR6177-1G APOSOR6177-25G
3-Bromo-4-formylpyridine 95%
3-Bromo-4-formylpyridine
Fórmula: C₆H₄BrNO
Ponto de Fusão: 81…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD05864506
Número CAS: 70201-43-3