Print…
5-Chloro-2-methylbenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Chloro-o-toluic acid
OR6168-100G OR6168-25G OR6168-5G
APOSOR6168-100GEA 52.2 EUR
APOSOR6168-100G APOSOR6168-25G APOSOR6168-5G
5-Chloro-2-methylbenzoic acid 98%
5-Chloro-2-methylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Ponto de Fusão: 168…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045842
Número CAS: 7499-06-1