Print…
2,3-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6167-1G OR6167-250MG OR6167-5G
APOSOR6167-1GEA 216 EUR
APOSOR6167-1G APOSOR6167-250MG APOSOR6167-5G
2,3-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde 96%
2,3-Dichloro-4-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄Cl₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07775189
Número CAS: 16861-22-6