Print…
4-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6161-1G OR6161-250MG
APOSOR6161-1GEA 280 EUR
APOSOR6161-1G APOSOR6161-250MG
4-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde 95%
4-(Pyrimidin-2-yl)benzaldehyde
Fórmula: C₁₁H₈N₂O
Ponto de Fusão: 108…109 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08056282
Número CAS: 77232-38-3