Print…
2,4-Xilenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR61605-100G OR61605-25G OR61605-500G
APOSOR61605-100GEA 0 EUR
APOSOR61605-100G APOSOR61605-25G APOSOR61605-500G
2,4-Xilenol 98%
2,4-Xilenol
Fórmula: C₈H₁₀O
Ponto de ebulição: 209…213 °C
Ponto de Fusão: 22…23 °C
Densidade: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002233
Número CAS: 105-67-9
EINECS: 203-321-6
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II