Print…
2,6-Diaminopurine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 9H-Purine-2,6-diamine, 7H-Purine-2,6-diamine
OR6157-1G OR6157-5G OR6157-10G OR6157-25G
APOSOR6157-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6157-1G APOSOR6157-5G APOSOR6157-10G APOSOR6157-25G
2,6-Diaminopurine 98%
2,6-Diaminopurine
Fórmula: C₅H₆N₆
Ponto de Fusão: >300 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00213668
Número CAS: 1904-98-9
EINECS: 217-605-2