Print…
3,4-Dibromoiodobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,2-Dibromo-4-iodobenzene
OR61541-25G OR61541-5G
APOSOR61541-25GEA 493 EUR
APOSOR61541-25G APOSOR61541-5G
3,4-Dibromoiodobenzene 98%
3,4-Dibromoiodobenzene
Fórmula: C₆H₃Br₂I
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09753707
Número CAS: 909072-74-8