Print…
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carbonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6154-1G OR6154-5G
APOSOR6154-1GEA 140 EUR
APOSOR6154-1G APOSOR6154-5G
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carbonitrile 95%
2,3-Dihydrobenzo[1,4]dioxine-2-carbonitrile
Fórmula: C₉H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068066
Número CAS: 1008-92-0