Print…
1-Chloroisoquinolin-4-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-4-hydroxyisoquinoline
OR61534-1G OR61534-2.5G OR61534-250MG
APOSOR61534-1GEA 183 EUR
APOSOR61534-1G APOSOR61534-2.5G APOSOR61534-250MG
1-Chloroisoquinolin-4-ol
1-Chloroisoquinolin-4-ol
Fórmula: C₉H₆ClNO
Ponto de Fusão: 184…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03425941
Número CAS: 3336-43-4