2-Bromo-p-anisidine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR61502-1G
OR61502-5G
OR61502-25G
APOSOR61502-1GEA
0
EUR
APOSOR61502-1G
APOSOR61502-5G
APOSOR61502-25G
2-Bromo-p-anisidine 96%
2-Bromo-p-anisidine
Fórmula:
C₇H₈BrNO Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD09029057 Número CAS: 32338-02-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |