Print…
2-Bromo-5-chloro-1,3-dimethylbenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61436-25G OR61436-5G OR61436-100G
APOSOR61436-25GEA 66.7 EUR
APOSOR61436-25G APOSOR61436-5G APOSOR61436-100G
2-Bromo-5-chloro-1,3-dimethylbenzene
2-Bromo-5-chloro-1,3-dimethylbenzene
Fórmula: C₈H₈BrCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07780649
Número CAS: 103724-99-8