Print…
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61434-100MG OR61434-10G OR61434-25G
APOSOR61434-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR61434-100MG APOSOR61434-10G APOSOR61434-25G
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 98+%
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Fórmula: C₁₄H₈O₄
Ponto de Fusão: 190…195 °C
Ponto de Inflamação: >200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001211
Número CAS: 117-10-2
EINECS: 204-173-5