Print…
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6143-10G OR6143-1G OR6143-250MG
APOSOR6143-10GEA 241 EUR
APOSOR6143-10G APOSOR6143-1G APOSOR6143-250MG
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
Fórmula: C₁₀H₁₀ClN₃
Ponto de Fusão: 150…152 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084872
Número CAS: 126417-82-1