Print…
1,4-Dioxano 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR61424-1L OR61424-2.5L
APOSOR61424-1LEA 37.7 EUR
APOSOR61424-1L APOSOR61424-2.5L
1,4-Dioxano 99%
1,4-Dioxano
Fórmula: C₄H₈O₂
Ponto de ebulição: 100…102 °C
Ponto de Fusão: 44540 °C
Densidade: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006571
Número CAS: 123-91-1
UN: 1165
ADR: 3,II