Print…
Ácido 4-Amino-3-clorobenzoico 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61423-1G OR61423-25G OR61423-5G OR61423-100G
APOSOR61423-1GEA 14.7 EUR
APOSOR61423-1G APOSOR61423-25G APOSOR61423-5G APOSOR61423-100G
Ácido 4-Amino-3-clorobenzoico 97%
Ácido 4-Amino-3-clorobenzoico
Fórmula: C₇H₆ClNO₂
Ponto de Fusão: 224…229 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00460423
Número CAS: 2486-71-7