Print…
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6142-1G OR6142-25G OR6142-5G
APOSOR6142-1GEA 23.2 EUR
APOSOR6142-1G APOSOR6142-25G APOSOR6142-5G
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride 97%
(R)-(+)-3-Aminoquinuclidine dihydrochloride
Fórmula: C₇H₁₆Cl₂N₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191752
Número CAS: 123536-14-1