Print…
Triisopropylsilane 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61408-100G OR61408-250G OR61408-25G
APOSOR61408-100GEA 43.5 EUR
APOSOR61408-100G APOSOR61408-250G APOSOR61408-25G
Triisopropylsilane 99%
Triisopropylsilane
Fórmula: C₉H₂₂Si
Ponto de ebulição: 166 °C
Densidade: 0,773 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009657
Número CAS: 6485-79-6
UN: 1993
ADR: 3,III