Print…
6-Bromo-m-toluidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61400-100G OR61400-25G OR61400-500G
APOSOR61400-100GEA 66.7 EUR
APOSOR61400-100G APOSOR61400-25G APOSOR61400-500G
6-Bromo-m-toluidine 98%
6-Bromo-m-toluidine
Fórmula: C₇H₈BrN
Ponto de Fusão: 32…34 °C
Densidade: 1,486 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01806278
Número CAS: 53078-85-6