Print…
2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Formyl-3-methoxy-phenoxy)-acetic acid
OR61394-1G OR61394-5G
APOSOR61394-1GEA 179 EUR
APOSOR61394-1G APOSOR61394-5G
2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
2-(4-Formyl-3-methoxyphenoxy)acetic acid
Fórmula: C₁₀H₁₀O₅
Ponto de Fusão: 207…209 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00058468
Número CAS: 84969-24-4