Print…
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Aminopyrrolidine, N1-BOC protected, 1-Boc-3-Aminopyrrolidine
OR6139-25G OR6139-5G OR6139-1G
APOSOR6139-25GEA 112 EUR
APOSOR6139-25G APOSOR6139-5G APOSOR6139-1G
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine 97%
(±)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Fórmula: C₉H₁₈N₂O₂
Densidade: 1,022 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01861220
Número CAS: 186550-13-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III