Print…
2,5-Dichloronicotinonitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61381-1G OR61381-5G
APOSOR61381-1GEA 0 EUR
APOSOR61381-1G APOSOR61381-5G
2,5-Dichloronicotinonitrile 97%
2,5-Dichloronicotinonitrile
Fórmula: C₆H₂Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 121…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13185481
Número CAS: 126954-66-3