Print…
3-Chloro-5-cyano-2-pyridine carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61372-1G OR61372-500MG
APOSOR61372-1GEA 865 EUR
APOSOR61372-1G APOSOR61372-500MG
3-Chloro-5-cyano-2-pyridine carboxylic acid
3-Chloro-5-cyano-2-pyridine carboxylic acid
Fórmula: C₇H₃ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 144 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14584817
Número CAS: 1200497-81-9