Print…
Methyl-4-(methylamino)benzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 4-(methylamino)benzoate
OR61348-100G OR61348-25G OR61348-5G
APOSOR61348-100GEA 323 EUR
APOSOR61348-100G APOSOR61348-25G APOSOR61348-5G
Methyl-4-(methylamino)benzoate
Methyl-4-(methylamino)benzoate
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 92…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00017198
Número CAS: 18358-63-9