tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
1-(tert-Butoxycarbonyl)-3-(hydroxymethyl)piperazine, 1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperazine, 3-(Hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 3-(Hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate, tert-Butyl 3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate
OR61341-5G
OR61341-1G
OR61341-10G
APOSOR61341-5GEA
94.4
EUR
APOSOR61341-5G
APOSOR61341-1G
APOSOR61341-10G
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-(hydroxymethyl)piperazine-1-carboxylate
Fórmula:
C₁₀H₂₀N₂O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04115304 Número CAS: 301673-16-5 |