Print…
5-Amino-1-ethylpyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61338-1G OR61338-5G
APOSOR61338-1GEA 0 EUR
APOSOR61338-1G APOSOR61338-5G
5-Amino-1-ethylpyrazole
5-Amino-1-ethylpyrazole
Fórmula: C₅H₉N₃
Ponto de ebulição: 92…94 °C/0,01mmHg
Ponto de Fusão: 52…57 °C
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010849
Número CAS: 3528-58-3