Print…
N-Boc-O-methyl-L-threonine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61332-1G OR61332-25G OR61332-5G
APOSOR61332-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61332-1G APOSOR61332-25G APOSOR61332-5G
N-Boc-O-methyl-L-threonine 98%
N-Boc-O-methyl-L-threonine
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₅
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00076990
Número CAS: 48068-25-3