Print…
L-Thr(Me)-OH
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61331-1G OR61331-5G OR61331-250MG
APOSOR61331-1GEA 39.3 EUR
APOSOR61331-1G APOSOR61331-5G APOSOR61331-250MG
L-Thr(Me)-OH
L-Thr(Me)-OH
Fórmula: C₅H₁₁NO₃
Ponto de Fusão: 213…215 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037767
Número CAS: 4144-02-9