Print…
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, 3-Aminopiperidine, 3-BOC protected
OR6133-1G OR6133-25G OR6133-5G
APOSOR6133-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6133-1G APOSOR6133-25G APOSOR6133-5G
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(±)-3-(Boc-amino)piperidine
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Ponto de Fusão: 102…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03839941
Número CAS: 172603-05-3
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III