Print…
2-Buteno 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR61316-200G OR61316-400G OR61316-100G OR61316-250G
APOSOR61316-200GEA 1210 EUR
APOSOR61316-200G APOSOR61316-400G APOSOR61316-100G APOSOR61316-250G
2-Buteno 99%
2-Buteno
Fórmula: C₄H₈
Ponto de ebulição: 1 °C
Ponto de Fusão: –140 °C
Densidade: 0,626 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –34 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 107-01-7
EINECS: 203-452-9
UN: 1012
ADR: 2.1,