Print…
Isopropylamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61315-100G OR61315-25G OR61315-500G
APOSOR61315-100GEA 0 EUR
APOSOR61315-100G APOSOR61315-25G APOSOR61315-500G
Isopropylamine hydrochloride
Isopropylamine hydrochloride
Fórmula: C₃H₉N
Ponto de Fusão: 139…150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00050705
Número CAS: 15572-56-2
EINECS: 239-629-2