Print…
2-Sulphobenzoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR61312-100G OR61312-25G OR61312-5G
APOSOR61312-100GEA 1060 EUR
APOSOR61312-100G APOSOR61312-25G APOSOR61312-5G
2-Sulphobenzoic acid 95%
2-Sulphobenzoic acid
Fórmula: C₇H₆O₅S
Ponto de Fusão: 142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 632-25-7
UN: 3261
ADR: 8,III