Print…
Piperidin-3-amine dihydrochloride 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: piperidin-3-amine dihydrochloride, 3-Aminopiperidine dihydrochloride, 3-Amino-Piperidine Di-Hydrochloride
OR6131-10G OR6131-25G OR6131-5G
APOSOR6131-10GEA 136 EUR
APOSOR6131-10G APOSOR6131-25G APOSOR6131-5G
Piperidin-3-amine dihydrochloride 95+%
Piperidin-3-amine dihydrochloride
Fórmula: C₅H₁₄Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 230 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012773
Número CAS: 138060-07-8