Print…
5-Isocyanato-1,3-benzodioxole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1,3-Benzodioxol-5-yl isocyanate, 5-Isocyanatobenzo[d][1,3]dioxole
OR61306-1G OR61306-5G
APOSOR61306-1GEA 55.1 EUR
APOSOR61306-1G APOSOR61306-5G
5-Isocyanato-1,3-benzodioxole 95%
5-Isocyanato-1,3-benzodioxole
When melted, may contain small amount of sediment.
Fórmula: C₈H₅NO₃
Ponto de Fusão: 48…51 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01863692
Número CAS: 69922-28-7
UN: 3335
ADR: 9,III