Print…
3-Oxopentanenitrile 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR61297-25G OR61297-5G
APOSOR61297-25GEA 524 EUR
APOSOR61297-25G APOSOR61297-5G
3-Oxopentanenitrile 97%
3-Oxopentanenitrile
Fórmula: C₅H₇NO
Peso Molecular: 97.117 g/mol
Ponto de Fusão: 27…30 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07367087
Número CAS: 33279-01-5
UN: 3439
ADR: 6.1 III