Print…
6-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61291-1G OR61291-25G OR61291-5G
APOSOR61291-1GEA 21.9 EUR
APOSOR61291-1G APOSOR61291-25G APOSOR61291-5G
6-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine 98%
6-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
Fórmula: C₆H₅ClN₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09033798
Número CAS: 40851-91-0