Print…
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine 98+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,6-Dichloropyrimidin-4-ylamine
OR6129-25G OR6129-5G
APOSOR6129-25GEA 26.1 EUR
APOSOR6129-25G APOSOR6129-5G
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine 98+%
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine
Fórmula: C₄H₃Cl₂N₃
Peso Molecular: 163.99 g/mol
Ponto de Fusão: 258…267 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00038015
Número CAS: 10132-07-7
EINECS: 233-369-3