Print…
5-Bromo-2-nitroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61286-1G OR61286-25G OR61286-5G
APOSOR61286-1GEA 0 EUR
APOSOR61286-1G APOSOR61286-25G APOSOR61286-5G
5-Bromo-2-nitroaniline
5-Bromo-2-nitroaniline
Fórmula: C₆H₅BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 151…153 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09056836
Número CAS: 5228-61-5