Print…
Boc-Pro-OH
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-proline, N-Boc-L-proline, N-α-t-Boc-L-Proline, BOC-L-Proline, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid
OR61282-100G OR61282-25G
APOSOR61282-100GEA 90.2 EUR
APOSOR61282-100G APOSOR61282-25G
Boc-Pro-OH
Boc-Pro-OH
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₄
Peso Molecular: 215.25 g/mol
Ponto de Fusão: 133…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00037324
Número CAS: 15761-39-4
EINECS: 239-848-3