Print…
6-Amino-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6128-100G OR6128-250MG OR6128-5G OR6128-10G OR6128-25G OR6128-50G
APOSOR6128-100GEA 116 EUR
APOSOR6128-100G APOSOR6128-250MG APOSOR6128-5G APOSOR6128-10G APOSOR6128-25G APOSOR6128-50G
6-Amino-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine 97%
6-Amino-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine
Fórmula: C₄H₅N₃OS
Ponto de Fusão: 330…332 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006077
Número CAS: 1004-40-6