Print…
N-Carbobenzyloxy-L-alanine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Cbz-L-alanine, Z-Ala-OH, (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}propanoic acid, N-Benzyloxycarbonyl-L-alanine, ((Benzyloxy)carbonyl)-L-alanine
OR61272-100G OR61272-1KG OR61272-500G
APOSOR61272-100GEA 60.9 EUR
APOSOR61272-100G APOSOR61272-1KG APOSOR61272-500G
N-Carbobenzyloxy-L-alanine 97%
N-Carbobenzyloxy-L-alanine
Fórmula: C₁₁H₁₃NO₄
Ponto de Fusão: 82…87 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002640
Número CAS: 1142-20-7
EINECS: 214-532-8