Print…
Glycine tert-butyl ester (H-Gly-OtBu) 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 2-aminoacetate, tert-Butyl Glycinate
OR61270-25G OR61270-5G
APOSOR61270-25GEA 34.8 EUR
APOSOR61270-25G APOSOR61270-5G
Glycine tert-butyl ester (H-Gly-OtBu) 97%
Glycine-tert-butyl ester(H-Gly-OtBu)
Fórmula: C₆H₁₃NO₂
Peso Molecular: 131.18 g/mol
Ponto de ebulição: 29…31 °C/2mmHg
Densidade: 0.96 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038194
Número CAS: 6456-74-2