Print…
2-Amino-3-chloropyrazine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Chloropyrazin-2-amine, 3-Chloro-2-pyrazinamine
OR6127-5G OR6127-1G OR6127-25G
APOSOR6127-5GEA 21.9 EUR
APOSOR6127-5G APOSOR6127-1G APOSOR6127-25G
2-Amino-3-chloropyrazine 97%
2-Amino-3-chloropyrazine
Fórmula: C₄H₄ClN₃
Peso Molecular: 129.55 g/mol
Ponto de ebulição: 248 °C
Ponto de Fusão: 167…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04114305
Número CAS: 6863-73-6