Print…
Diethyl iminodiacetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61269-100G OR61269-25G
APOSOR61269-100GEA 42.2 EUR
APOSOR61269-100G APOSOR61269-25G
Diethyl iminodiacetate 98%
Diethyl iminodiacetate
Fórmula: C₈H₁₅NO₄
Ponto de ebulição: 208 °C
Densidade: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041925
Número CAS: 6290-05-7
EINECS: 228-533-6