Print…
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-bromothiazole monohydrobromide, 2-Amino-5-bromothiazole HBr
OR6124-25G OR6124-5G OR6124-1G
APOSOR6124-25GEA 181 EUR
APOSOR6124-25G APOSOR6124-5G APOSOR6124-1G
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide 97%
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide
Fórmula: C₃H₃BrN₂S
Ponto de Fusão: 163…165 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012712
Número CAS: 61296-22-8
EINECS: 262-699-0