Print…
2-Butyl-5-nitrobenzoxazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(But-1-yl)-5-nitro-1,3-benzoxazole
OR61231-1G OR61231-10G OR61231-5G
APOSOR61231-1GEA 63.8 EUR
APOSOR61231-1G APOSOR61231-10G APOSOR61231-5G
2-Butyl-5-nitrobenzoxazole
2-Butyl-5-nitrobenzoxazole
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05663810
Número CAS: 886360-98-1