Print…
2-Acetyl-5-bromo-2H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61229-1G OR61229-250MG
APOSOR61229-1GEA 183 EUR
APOSOR61229-1G APOSOR61229-250MG
2-Acetyl-5-bromo-2H-indazole
2-Acetyl-5-bromo-2H-indazole
Fórmula: C₉H₇BrN₂O
Ponto de Fusão: 133…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100122
Número CAS: 1195623-05-2