Print…
1-(3-Bromophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR61221-1G OR61221-250MG
APOSOR61221-1GEA 0 EUR
APOSOR61221-1G APOSOR61221-250MG
1-(3-Bromophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(3-Bromophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₉BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07374441
Número CAS: 124276-95-5