Print…
5-Bromopyridine-3,4-diamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR61210-5G OR61210-10G
APOSOR61210-5GEA 0 EUR
APOSOR61210-5G APOSOR61210-10G
5-Bromopyridine-3,4-diamine
5-Bromopyridine-3,4-diamine
Fórmula: C₅H₆BrN₃
Ponto de Fusão: 140…142 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01692479
Número CAS: 4635-08-9