Print…
2-Amino-4,6-dimethylpyridine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR6121-1G OR6121-25G OR6121-5G
APOSOR6121-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6121-1G APOSOR6121-25G APOSOR6121-5G
2-Amino-4,6-dimethylpyridine 97%
2-Amino-4,6-dimethylpyridine
Fórmula: C₇H₁₀N₂
Ponto de ebulição: 235 °C
Ponto de Fusão: 63…64 °C
Ponto de Inflamação: 121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006322
Número CAS: 5407-87-4
EINECS: 226-470-9