Print…
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate
OR61202-5G OR61202-1G
APOSOR61202-5GEA 394 EUR
APOSOR61202-5G APOSOR61202-1G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate 97%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate
Fórmula: C₁₀H₁₀ClNO₆
Ponto de Fusão: 120…125 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00143507
Número CAS: 42855-00-5
UN: 3261
ADR: 8,II